주요 문서
ENA638587219
Enamine
(piperidin-2-yl)methanesulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.72
MDL number:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c7-11(9,10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h6,8H,1-5H2,(H2,7,9,10);1H
InChI key
ZBVQCJLBBSLTNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)