주요 문서
ENA638586618
Enamine
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
N'-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(7-9)5(6)8-10/h2-3,5H,6H2,1H3
InChI key
FDUJOFZFLZQHIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)