주요 문서
ENA638586490
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.29
MDL number:
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)14(10,12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI key
NRAOBJOUJXNRHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)