주요 문서
ENA638586285
Enamine
1-acetylpyrrolidine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
1-acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(10)9-4-2-3-7(9)5-8/h7H,2-4H2,1H3
InChI key
ZHUTVLURGLOKMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199975
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199975
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)