주요 문서
ENA638586102
Enamine
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.19
MDL number:
Iupac Name
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c12-9-3-1-2-6-11-7-4-10-5-8-11;;/h10,12H,1-9H2;2*1H
InChI key
DDWOPUJRPRXMAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)