주요 문서
ENA638586095
Enamine
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C8H10FN3/c9-7-3-4-8(11-10-7)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
ULKDDRNSVYJOMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)