주요 문서
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
InChI key
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)