주요 문서
ENA580356423
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-12-9(4-5-11-12)7-2-3-8(10)6-7/h4-5,7-8H,2-3,6,10H2,1H3
InChI key
LQUZSGGAGZQYAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328781
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328781
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)