주요 문서
ENA580356353
Enamine
2,2-difluoro-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.13
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F2NO3/c9-8(10)7(12)5-2-1-3-6(4-5)11(13)14/h1-4,8H
InChI key
UPTVURGJGGNSAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328747
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328747
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)