주요 문서
ENA580354633
Enamine
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O3/c1-9-2-3-10-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
HLLFHVHRBLXBHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)