주요 문서
ENA580354595
Enamine
3-amino-N-(2-methoxyethyl)benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.29
MDL number:
Iupac Name
3-amino-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O3S/c1-14-6-5-11-15(12,13)9-4-2-3-8(10)7-9/h2-4,7,11H,5-6,10H2,1H3
InChI key
UYOOWVBGYJUUSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323110
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)