주요 문서
ENA580354471
Enamine
oxolan-3-yl chloroformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.56
MDL number:
Iupac Name
tetrahydrofuran-3-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClO3/c6-5(7)9-4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2
InChI key
BULSKJQNVXVGHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)