주요 문서
ENA580354415
Enamine
2-amino-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO.ClH/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11;/h1-3H,4,11H2;1H
InChI key
NKHIFVNTJPCIDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320982
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320982
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)