주요 문서
ENA580354335
Enamine
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.32
MDL number:
mp
168-169
Iupac Name
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2S2/c1-11-3-2-6-8-5(4-12-6)7(9)10/h5-6,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
HNYDDPYIPQVLDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860
Melting Point
168-169
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)