주요 문서
ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.61
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
InChI key
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)