주요 문서
ENA580353974
Enamine
1,4-dimethyl-1,4-diazepane-6-carboxylic acid dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.15
MDL number:
Iupac Name
1,4-dimethyl-1,4-diazepane-6-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-9-3-4-10(2)6-7(5-9)8(11)12;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);2*1H
InChI key
WBNMFCFNIHLHDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)