주요 문서
ENA580350368
Enamine
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.3
MDL number:
Iupac Name
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexanone
Inchi Code
1S/C12H13FOS/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h5-8,12H,1-4H2
InChI key
PXGULRCPZMXZAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)