주요 문서
ENA580350309
Enamine
3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
mp
144-145
Iupac Name
3-(3-hydroxy-1-propynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13/h1,3,5,7,11H,6H2,(H,12,13)
InChI key
YNURZLOEFNTCMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
Melting Point
144-145
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)