주요 문서
ENA580350191
Enamine
5-(2,3-dimethylphenyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.27
MDL number:
Iupac Name
5-(2,3-dimethylphenyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-9-4-3-5-12(10(9)2)11-6-7-13(14)15-8-11/h3-8H,1-2H3,(H2,14,15)
InChI key
DLOBNMGODHNQOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)