주요 문서
ENA580349798
Enamine
methyl 3-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.32
MDL number:
mp
76-78
Iupac Name
methyl 3-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)propanoate
Inchi Code
1S/C12H22N2O5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-5-9(15)13-8-6-10(16)18-4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,15)(H,14,17)
InChI key
LLBXYHZZERLBKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315367
Melting Point
76-78
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315367
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)