주요 문서
ENA580349772
Enamine
tert-butyl 4-oxo-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane-9-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-4-5-9(14)7-13-10(15)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
FZDUEORZXQGBEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315299
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315299
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)