주요 문서
ENA580349762
Enamine
1-benzyl-2-(propan-2-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-benzyl-2-isopropylpiperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-12(2)14-10-15-8-9-16(14)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,14-15H,8-11H2,1-2H3
InChI key
YXLPJNMJKHDTFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)