주요 문서
ENA580349703
Enamine
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,7-10)8(12)11-5-3-4-6-11/h3-6H2,1-2H3
InChI key
DTDZOHAJINLELT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)