주요 문서
ENA580349585
Enamine
tert-butyl 4-methoxy-3,9-diazabicyclo[4.2.1]non-3-ene-9-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-methoxy-3,9-diazabicyclo[4.2.1]non-4-ene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-9-5-6-10(15)8-14-11(7-9)17-4/h7,9-10,14H,5-6,8H2,1-4H3
InChI key
DLDBGSZCYOFEJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318160
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)