주요 문서
ENA580349098
Enamine
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.07
MDL number:
Iupac Name
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.2ClH/c1-2-5-3-4(1)6-7-5;;/h4-7H,1-3H2;2*1H
InChI key
BDUVRRCAGMFDAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)