주요 문서
ENA580348934
Enamine
1-bromo-4-methylheptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.13
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-methylheptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(2)6-4-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
MRLAKDCGXYAZCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)