주요 문서
ENA580348558
Enamine
6-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.67
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-oxo-5-indolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3S/c9-5-3-6-4(2-8(12)11-6)1-7(5)15(10,13)14/h1-3,11-12H,(H2,10,13,14)
InChI key
JVSBCQKFQPPNDK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271513
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)