주요 문서
ENA580348427
Enamine
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.26
MDL number:
Iupac Name
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-5-6-11(9)8-3-1-2-4-8/h8-9H,1-7,10H2
InChI key
SDBQBVAMWJPUIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246434
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)