주요 문서
ENA580348406
Enamine
4-phenyloxolane-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
4-phenyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,12,13)
InChI key
BUKRJJVVTVELDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225381
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225381
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)