주요 문서
ENA580348258
Enamine
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
Iupac Name
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c8-4-5-1-7(2-5)3-6(10)9-7/h5H,1-3H2,(H,9,10)
InChI key
CPLRIVBKLJJPGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)