주요 문서
ENA580348204
Enamine
1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.32
MDL number:
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(13(17)18)8-12(20-2)9-16(15)14(19)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
UQFACOHOWNNHCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)