주요 문서
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.61
MDL number:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI key
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)