주요 문서
ENA517163101
Enamine
2-{[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.28
MDL number:
Iupac Name
2-((thiazol-2-ylmethyl)thio)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H9NOS2/c8-2-4-9-5-6-7-1-3-10-6/h1,3,8H,2,4-5H2
InChI key
WJSPVQPYVCEFON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311622
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311622
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)