주요 문서
ENA517163049
Enamine
3-(2-fluoroethyl)piperidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.18
MDL number:
Iupac Name
3-(2-fluoroethyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12FNO/c8-4-3-6-2-1-5-9-7(6)10/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI key
QPUVAPWDSZYLAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310914
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310914