주요 문서
ENA517163040
Enamine
5-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.08
MDL number:
Iupac Name
5-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7IN2O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,14,15)
InChI key
GGODEEOENNCYTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310912
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)