주요 문서
ENA517163020
Enamine
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.59
MDL number:
Iupac Name
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8;/h2-4H,1H3,(H,7,8);1H
InChI key
GJOCAQSIUXCVBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)