주요 문서
ENA517162875
Enamine
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.16
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C10H19BrO2/c1-7(2)6-8(11)9(12)13-10(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
GUEMBXJPCMQKJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)