주요 문서
ENA517162722
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.55
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5/h1-3H
InChI key
IFBZBMDHYAUEJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311012
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311012
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)