주요 문서
ENA517162710
Enamine
1-(pyridin-2-yl)but-3-en-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-5-9(11)8-6-3-4-7-10-8/h2-4,6-7,9,11H,1,5H2
InChI key
CITJKEXGKDUPEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)