주요 문서
ENA517162692
Enamine
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
Iupac Name
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-1-2-7(4-8)9(12)5-11-6-9/h1-4,11-12H,5-6H2
InChI key
SUWQFRXKQNRNHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)