주요 문서
ENA517162438
Enamine
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.73
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-4-5-10(3,6-8)7-11-9;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
WLSBVPNKQWDEGT-KXNXZCPBSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)