주요 문서
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
InChI key
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)