주요 문서
ENA517162138
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.29
MDL number:
Iupac Name
3-(benzylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-11(14-7-6-13-10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI key
OMNDPRPCKFNBNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)