주요 문서
ENA517161848
Enamine
2-methoxy-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.1
MDL number:
Iupac Name
2-methoxyoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4/c1-9-5-6-3(2-10-5)4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI key
ZIYJUVBVFFIEIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245205
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245205
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)