주요 문서
ENA517161694
Enamine
tricyclo[7.3.1.0,2,7]trideca-2,4,6-trien-13-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
mp
49-52
Iupac Name
5,6,7,8,9,10-hexahydro-5,9-methanobenzo[8]annulen-11-one
Inchi Code
1S/C13H14O/c14-13-10-5-3-7-12(13)11-6-2-1-4-9(11)8-10/h1-2,4,6,10,12H,3,5,7-8H2
InChI key
AMPAXPTYKRITIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307497
Melting Point
49-52
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307497
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)