주요 문서
ENA517161656
Enamine
2-iodopropanedial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.96
MDL number:
Iupac Name
(2Z)-3-hydroxy-2-iodo-2-propenal
Inchi Code
1S/C3H3IO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
InChI key
CTDBHYCWOSCODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)