주요 문서
ENA517161451
Enamine
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.19
MDL number:
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-15-7-6-14-12(15)11(13)9-4-3-5-10(8-9)16-2;;/h3-8,11H,13H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LMHHJQXJGAVJEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)