주요 문서
ENA517161241
Enamine
1-(2-bromopyridin-3-yl)piperidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.11
MDL number:
Iupac Name
1-(2-bromopyridin-3-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c11-10-8(4-3-6-12-10)13-7-2-1-5-9(13)14/h3-4,6H,1-2,5,7H2
InChI key
IRGWFFGDWFMFLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305017
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305017
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)