주요 문서
ENA517161227
Enamine
8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S)-8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-6-3-4-7(9(12)13-8)10(6)5-1-2-5/h5-7H,1-4H2
InChI key
LWQAQDPQCLVMFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)