주요 문서
ENA514507225
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.25
MDL number:
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c9-6-1-3-8-7(6)2-4-10-5-7/h6,8-9H,1-5H2
InChI key
RONUWACGYCYREO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)